Learn More
Labconco™ Barrette d’alimentation à 4 récipients
Fournit des prises électriques pour connecter les instruments et l’équipement
437.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Fournit des prises électriques pour connecter les instruments et l’équipement |
---|---|
Poids (impériale) | 1 lb |
Poids (métrique) | 0,5 kg |
Code produit | Marque | Ampérage | Comprend | Type de produit | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Ampérage | Comprend | Type de produit | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11994809
|
Labconco™
5290400 |
2 A | 4 prises | Barrette d’alimentation européenne | 250 V |
437.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Spécification
Fournit des prises électriques pour connecter les instruments et l’équipement | |
1 lb | |
0,5 kg |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labconco™ Barrette d’alimentation à 4 récipients