Learn More
Thermo Scientific™ Quatre portes intérieures en option pour congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™
À utiliser avec les congélateurs Thermo Scientific™ Revco™ UxF et HERAfreeze™ séries HFU T.
Marque:  Thermo Scientific™ 4D500
Code produit. 11336361
  • 785.91€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Choisissez l’une des quatre portes intérieures en option Thermo Scientific™ pour congélateurs à ultra-basse température pour votre laboratoire. Utilisez ces portes avec les congélateurs Thermo Scientific™ Revco™ UxF et HERAfreeze™ séries HFU T.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour HERAfreeze HFU500T et Revco UxF500
Porte interne de congélateur ultra-basse température
4
Pour HERAfreeze HFU500T et Revco UxF500