Learn More
Fostamatinib disodium hexahydrate, MedChemExpress
Code produit. 16475508
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16475508
Marque: Medchem Express HY13038B
MedChemExpress Fostamatinib (R788) disodium hexahydrate is the oral prodrug of the active compound R406. R406 is an orally available and competitive Syk/FLT3 inhibitor with a Ki of 30 nM and an IC50 of 41 nM. R406 also inhibits Lyn (IC50=63 nM) and Lck (IC50=37 nM).
Fostamatinib (R788) disodium hexahydrate is the oral prodrug of the active compound R406. R406 is an orally available and competitive Syk/FLT3 inhibitor with a Ki of 30 nM and an IC50 of 41 nM. R406 also inhibits Lyn (IC50=63 nM) and Lck (IC50=37 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau Fostamatinib disodium hexahydrate
CAS 914295-16-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H36FN6Na2O15P
Quantité 10 mg
Synonyme R788 disodium hexahydrate
Informations sur la solubilité DMSO : 31.81 mg/mL (43.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (2.73 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES COC1=CC(NC2=NC=C(C(NC3=NC(N4COP(O[Na])(O[Na])=O)=C(C=C3)OC(C)(C)C4=O)=N2)F)=CC(OC)=C1OC.O.O.O.O.O.O
Poids moléculaire (g/mol) 732.51
Poids de la formule 732.51
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.