Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosétyl-aluminium
Code produit. 17201196
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39148-24-8
Formule moléculaire C6H18AlO9P3
Spécification
Nom chimique ou matériau Fosétyl-aluminium
Quantité 25 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : 120 g/L (20°C). Autres solubilités : pratiquement insoluble dans l’acétonitrile, le propylène, le glycol
Point de fusion >300,0°C
Poids de la formule 354,11
Clé InChI OIPMQULDKWSNGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al+3].CCOP(=O)=O.CCOP(=O)=O.CCOP(=O)=O
Nom IUPAC aluminium(3+) tris((phosphooxy)ethane)
Poids moléculaire (g/mol) 351.08