Learn More
Poulten Graf™ Seringue tout en verre à embout Luer Fortunatrade; Optimatrade;
Code produit. 10405461
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10405461
Marque: Poulten Graf™ 7 10227
Excellente pour les industries pharmaceutiques, cosmétiques et biotechnologiques. Les seringues à embout Luer en verre Poulten Graftrade; Fortunatrade; Optimatrade; sont équipées d’un piston interchangeable.
ulliConforme à la norme CE EN 46001/liliAutoclavables à 134deg;C/liliEn verre Durobaxtrade;/liliAvec graduation ambrée permanente/liliRésistante aux acides et alcalis/li/ul
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité CE EN 46001
Matériau Borosilicate Glass
Description Graduation ambrée
Type de produit Seringue à embout Luer en verre
Graduations 0,1 ml
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 2 ml
Type de connexion Embout Luer
Graduated Oui