Learn More
Poulten Graf™ Seringue tout en verre à embout Luer Fortunatrade; Optimatrade;
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Unit Size:
1 pièce
Description
ulliConforme à la norme CE EN 46001/liliAutoclavables à 134deg;C/liliEn verre Durobaxtrade;/liliAvec graduation ambrée permanente/liliRésistante aux acides et alcalis/li/ul
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | CE EN 46001 |
| Matériau | Borosilicate Glass |
| Description | Graduation ambrée |
| Type de produit | Seringue à embout Luer en verre |
| Graduations | 0,2 ml |
| Quantité | 1/boîte |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Type de connexion | Embout Luer |
| Graduated | Oui |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction