Learn More
Poulten Graf™ Distributeur de sécurité Fortuna™ Optifix™
Pour la distribution d’acides forts et de produits chimiques agressifs (sans HF). Les distributeurs de sécurité Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ sont dotés d’un vérin de distribution en verre et d’un piston à gaine en PTFE agrémenté d’une bague d’étanchéité.
Marque:  Poulten Graf™ 101 10744S
Code produit. 11778286
  • 977.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour la distribution d’acides forts et de produits chimiques agressifs (sans HF).Les distributeurs de sécurité Graf™ Fortuna™ Optix™ sont dotés d’un cylindre de distribution en verre et d’un piston à gaine en PTFE avec bague d’étanchéité.
  • Fabriqué conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2008 à base de matériaux de haute qualité
  • Avec certificat, numéroté individuellement
  • Le vérin de distribution en verre est revêtu de plastique pour le protéger contre la casse
  • Bouchon de protection en PP ergonomique pour les doigts avec système de réglage du volume
  • La graduation sur l’échelle est gravée au laser et facile à lire
  • Réglage rapide et facile du volume avec réglage précis supplémentaire
Spécification
Spécification
Sécurité Outfix
6 à 30 ml
Piston, robinet d‘arrêt et vanne de ventilation revêtus de PTFE