Learn More
Forskoline, (issue de Coleus forskohlii), MP Biomedicals™
134.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Spécification
Nom chimique ou matériau | Forskolin |
Note relative au nom | from Coleus forskohlii |
Couleur | Blanc |
Plage de pourcentage du dosage | 0.9775 |
Quantité | 5 mg |
Poids de la formule | 410.5 |
Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Forskoli
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H312-Nocif par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.