Learn More
Forskolin (From Coleus Forskohlii), Fisher BioReagents
Code produit. 10615445
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
Verre ambré
missing translation for 'unitSize'
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
Code produit. 10615445
missing translation for 'mfr': Fisher Bioreagents BP252050
Demander un format en vrac ou personnalisé
La forskoline est un réactif de biologie moléculaire. La forskoline fonctionne comme un antihypertenseur et un vasodilatateur. Activateur d‘adénylcyclase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66575-29-9
Formule moléculaire C22H34O7
Poids moléculaire (g/mol) 410.507
Clé InChI OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Synonyme forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
CID PubChem 47936
ChEBI CHEBI:42471
Nom IUPAC Acétate [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-éthényl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentaméthyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl]
SMILES CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Forskolin
Note relative au nom From Coleus forskohlii
Couleur Blanc
Conditionnement Verre ambré
Quantité 50 mg
Merck Index 15, 2460
Poids de la formule 410.5
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Forskolin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.