Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Fornax
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Isolation contre la chaleur et le froid
- Striping réfléchissant 3M™
- Construction en cuir pleine fleur
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir |
| Conception | Fornax |
| Matériau de revêtement | Argent purifié Hydro-Tec™ |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 45 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |