Learn More
Acide formique, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., ≥ 98 %, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7072072 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
2,5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
70 kg
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
500mL
6 pièces
70kg
Code produit. 15633870
Marque: Honeywell-Fluka 33015500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 98%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Numéro MDL MFCD00003297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formic Acid
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Formule linéaire HCOOH
Numéro UN 1779
Beilstein 1209246
Poids de la formule 46.03g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité ACS/certifié pur
Densité 1,22 g/ml à 25°C
Quantité 500ml
Limite d’explosion 0,57
Point d’éclair 49°C (120,2°F)
Température d’allumage 1004°F
Densité de vapeur 1,6 (par rapport à l’air)
Tension de vapeur 44,8 mmHg (20°C)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formic acid puriss. ACS reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.