Learn More
Acide formique, additif éluant pour LC-MS, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7072218 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
10 x 1 ml
1 L
1 L
Conditionnement:
Ampoule
Flacon en verre
Plastic Bottle
Conditionnement:
10 pièces
1L
50mL
Code produit. 15658430
Marque: Honeywell-Fluka 5630210X1ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Additif éluant pour LC-MS
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Numéro MDL MFCD00003297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formic acid
Note relative au nom Eluent additive for LC-MS
Point de fusion 8,2°C à 8,4°C (littérature)
Point d’ébullition 100,4°C
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Formule linéaire H2O
Numéro UN UN1779
Beilstein 1209246
Poids de la formule 46.03
Pourcentage de pureté >97.5%
Qualité LC-MS
Densité 1,22 g/ml à 25°C (lit.)
Quantité 10 x 1 ml
Limite d’explosion 0,57
Point d’éclair 49,5°C
Température d’allumage 1004°F
Conditionnement Ampoule
Densité de vapeur 1,6 (par rapport à l’air)
Tension de vapeur 44,8 mmHg (20°C)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.