Learn More
Acide formique, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Acide formique, 99 %, CH2O2, numéro CAS 64-18-6, acide formique, acide aminique, bilorine, collo-bueglatt, formira, formisoton, acide formylique, acide carboxylique hydrogène, acide méthanoïque, myrmicyle, 2,5 L, pression de vapeur :44 mbar à 20°C, 02, 8, 101,0°C, 0,1 ppm max., CHEBI:30751, 5 ppm max., non désigné
20.90€ - 381.90€
Identifiants chimiques
CAS | 64-18-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 46.025 |
Numéro MDL | MFCD00003297 |
Clé InChI | BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt |
CID PubChem | 284 |
ChEBI | CHEBI:30751 |
Nom IUPAC | methanol |
SMILES | C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10627431
|
Thermo Scientific Acros
270480250 |
25 ml | Bouteille en plastique |
20.90€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10267450
|
Thermo Scientific Acros
270480010 |
1 L | Bouteille en plastique |
63.62€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10450394
|
Thermo Scientific Acros
270480025 |
2,5 L | Bouteille en plastique |
124.62€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15224694
|
Thermo Scientific Acros
270480100 |
10 L | Récipient en plastique |
381.90€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyseIdentifiants chimiques
64-18-6 | |
46.025 | |
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N | |
284 | |
methanol |
CH2O2 | |
MFCD00003297 | |
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt | |
CHEBI:30751 | |
C(=O)O |
Spécification
Formic acid | |
8,0°C | |
99% | |
HCO2H | |
02, 8 | |
15, 4269 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and glycerine | |
C(=O)O | |
46.025 | |
CHEBI:30751 | |
99% | |
1,2200 g/ml | |
Authentique | |
1,3700 à 1,3720 | |
Tension de vapeur :44 mbar à 20°C |
64-18-6 | |
101,0°C | |
CH2O2 | |
MFCD00003297 | |
01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177 | |
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt | |
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N | |
methanol | |
284 | |
46.02 | |
Analytique | |
50°C | |
Liquide | |
1,22 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
- Formic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.