Learn More
Acide formique, 98-100 %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10141570 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
Code produit. 10141570
Marque: Fisher Chemical F/1900/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
CH2O2, numéro CAS -64-18-6, acide formylique, myrmicyl, acide formique, acide méthanoïque, acide carboxylique d’hydrogène, acide aminique, formira, bilorine, collo-bueglatt, formisoton, 2,5 l, 101°C, CHEBI : 30751, incolore, 46,02 g / mol, BDAGIHSANSR-UHFFOYSA-N, acide formique, 8°C, 3297, 46.025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Numéro MDL 3297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acide méthanoïque, acide formylique, acide aminique, bilorine, acide carboxylique d’hydrogène, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI : 30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Spécification
pH 2,1
Point de fusion 8°C
Point d’ébullition 101°C
Couleur Incolore
Poids de la formule 46.02 g/mol
Quantité 2.5 l
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 44 mbar à 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.