Learn More
Acide formique, 97 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
32.40€ - 98.40€
Identifiants chimiques
CAS | 64-18-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 46.025 |
Numéro MDL | MFCD00003297 |
Clé InChI | BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt |
CID PubChem | 284 |
ChEBI | CHEBI:30751 |
Nom IUPAC | acide formique |
SMILES | C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10259750
|
Thermo Scientific Acros
423755000 |
500 g | Flacon en plastique |
32.40€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10628914
|
Thermo Scientific Acros
423750025 |
2,5kg | Flacon en plastique |
98.40€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
64-18-6 | |
46.025 | |
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N | |
284 | |
acide formique |
CH2O2 | |
MFCD00003297 | |
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt | |
CHEBI:30751 | |
C(=O)O |
Specifications
Formic acid | |
64-18-6 | |
101,0°C | |
CH2O2 | |
MFCD00003297 | |
01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177 | |
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt | |
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N | |
acide formique | |
284 | |
46.02 | |
Réactif ACS | |
50°C | |
Liquide | |
0,003% max. | |
Tension de vapeur :44 mbar à 20°C |
96+% | |
8,0°C | |
97% | |
HCO2H | |
02, 8 | |
15, 4269 | |
solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : soluble dans l’alcool, l’éther et la glycérine | |
C(=O)O | |
46.025 | |
CHEBI:30751 | |
97% | |
1,2200 g/ml | |
Authentique | |
1,3700 à 1,3720 | |
1,22 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-579-1
missing translation for 'rtecsNumber' : LQ4900000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Formic acid
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.