Learn More
Formamide (≥99,5 %), Fisher BioReagents Code produit.: 10523525
Formamide (≥99,5 %), Fisher BioReagents
Code produit. 10523525
100 mL, Verre ambré
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Verre ambré
Code produit. 10523525
Marque: Fisher BioReagents BP228100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour l’hybridations d’acide nucléique et de séquençage
Réactifs biologie moléculaire
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
• Formamide
• Super pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Formamide
Point de fusion 2°C
Absorbance 0.05 max. at 280nm
CAS 75-12-7
Densité 1.133g/cm³
Point d’ébullition 210°C
Quantité 100 mL
Identification Pass Test
Conditionnement Verre ambré
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage ≥99.5 %
Formule moléculaire CH3NO
Formule linéaire H2NCH:O
Numéro MDL MFCD00007941
Tension de vapeur 0.08mbar at 20°C
Viscosité 3.75 mPa/s at 20°C
Merck Index 15, 4265
Synonyme methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
Clé InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC=O
Nom IUPAC formamide
Poids moléculaire (g/mol) 45.04
CID PubChem 713
ChEBI CHEBI:48431
Poids de la formule 45.04
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Biotechnologies
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Formamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Formamide (≥99,5 %), Fisher BioReagents >