Learn More
Composé d’addition de bisulfite de sodium de formaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-136771 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
5g
5kg
Code produit. 10193050
Marque: Thermo Scientific Acros 150690050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 870-72-4 | CH3NaO4S | 134.081 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 870-72-4
Formule moléculaire CH3NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 134.081
Numéro MDL MFCD00044664
Clé InChI UOULCEYHQNCFFH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxymethanesulfonate, formaldehyde sodium bisulfite, formbis, sodium formaldehyde bisulfite, sodium hydroxymethanesulphonate, methanesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, sodium hydroxymethane sulfonate, sodium formaldehydebisulfite, unii-i566kha05f, methylolsulfonic acid sodium salt
CID PubChem 2723822
Nom IUPAC Sodium ; hydroxyméthanesulfonate
SMILES C(O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldehyde sodium bisulfite addition compound
Note relative au nom 95%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2SO3Na
Quantité 5 g
Poids de la formule 134.08
Pourcentage de pureté ≥94%
Forme physique Poudre