Learn More
3M™ Moniteur de formaldéhyde
Conforme à la norme OSHA sur le formaldéhyde
246.80€
Spécification
Couleur | Violet |
---|---|
À utiliser avec (application) | Très utile pour l’industrie chimique, textile, des pâtes et du papier, l’histologie, les soins de santé |
Certifications/Conformité | OSHA |
Substances à analyser détectables | Aldéhyde formique |
Plages de mesure | 40 ppm/heure |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15674948
|
3M™
7000051779 |
Moniteur de formaldéhyde uniquement | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Pratique pour une utilisation dans les industries chimique, textile et de la pâte et du papier ; histologie ; soins de santé.
- Sensibilité de 0,8 ppm-heures (0,1 ppm sur une période de huit heures) Limite d’exposition supérieure de 40 ppm-heures (5 ppm sur une période de huit heures)
- Disponible en tant que moniteur uniquement ou avec analyse prépayée
Non destiné à l’échantillonnage STEL (limite d’exposition à court terme) de 15 minutes.Ces produits doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
Un usage inapproprié peut entraîner des maladies, voire la mort.
- 3M réf. catalogue 3720, 3M réf. catalogue 3721
Compliance
Dépasse les exigences de précision de l’OSHA pour un échantillonnage de huit heures.
Spécification
Violet | |
OSHA | |
40 ppm/heure |
Très utile pour l’industrie chimique, textile, des pâtes et du papier, l’histologie, les soins de santé | |
Aldéhyde formique |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 18 mois