Learn More
Formaldéhyde, extra pur, solution à 37-41 %, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Description
CH2O, numéro CAS 50-00-0, 2,5 L, 97°C, CHEBI :16842, Incolore, 30,02 g/mol, WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N, formaldéhyde, -15°C, 3274, 30,026, flacon en plastique PEHD, 3 à 4,2, liquide, 712, C-O, > 1,0, 2 mbar à 20°C
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 2.5 L |
Tension de vapeur | 2mbar at 20°C |
Densité de vapeur | > 1.0 |
Forme physique | Liquide |
Couleur | Incolore |
pH | 3 to 4.2 |
Point de fusion | -15°C |
Point d’ébullition | 97°C |
Poids de la formule | 30.02g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Formaldehyde Solution 37%
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Formaldehyde, Methanol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Formaldéhyde, extra pur, solution à 37-41 %, SLR, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu