Learn More
Formaldéhyde (37 % en poids/biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit. p-25927
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 ml
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
500mL
Code produit. 10459113
Marque: Fisher BioReagents BP53125
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le formaldéhyde de qualité biologie moléculaire est utilisé pour dénaturer l’ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-00-0, 67-56-1, 7732-18-5
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
Numéro MDL MFCD00003274
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Nom IUPAC formaldéhyde
SMILES C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldehyde
Note relative au nom 37% by Weight
Point de fusion −15°C
Couleur Incolore
Densité 1.083g/cm┬│
pH 3 to 4.2
Point d’ébullition 97°C
Résidus d’allumage 0.005% max.
Plage de pourcentage du dosage 36.5 to 38.0 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HCHO
Quantité 25 mL
Merck Index 15, 4263
Poids de la formule 30.02
Tension de vapeur 2mbar at 20┬░C
Pourcentage de pureté 36.5 to 38.0%
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formaldehyde, solution 37%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Formaldehyde, Methylalcohol