Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldéhyde, 37 % en solution aqueuse, ACS, 36,5-38,0 %, stab. avec 10-15 % de méthanol
Code produit. 15496105
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Conditionnement:
16L
1L
4L
500mL
Code produit. 15496105
Marque: Thermo Scientific Chemicals 033314.M1
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 50-00-0 | CH2O | 30.03 g/mol
Le formaldéhyde sert de dénaturant dans l’électrophorèse sur gel d’agarose-formaldéhyde de l’ARN. On l’utilise aussi dans les panneaux de fibres, le contreplaqué, la fumée de cigarette, les appareils de combustion de carburant, les appareils de chauffage d’appoint au kérosène et la photographie. Il sert de précurseur dans la fabrication d’automobiles pour fabriquer des composants pour les transmissions, les systèmes électriques, les blocs-moteurs, les panneaux de porte, les essieux et les segments de frein. Il sert de désinfectant. Il s’agit également d’un ingrédient des colles et il est utilisé comme agent de conservation dans les laboratoires médicaux comme liquide d’embaumement et comme stérilisateur.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-00-0
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
Numéro MDL MFCD00003274
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Nom IUPAC formaldéhyde
SMILES C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Formaldehyde
Note relative au nom For ACS analysis
Point de fusion −15°C
Couleur Incolore
Densité 1.083 g/mL
Point d’ébullition 97°C
Point d’éclair 60°C (140°F)
Plage de pourcentage du dosage 36.5-38.0%
Odeur Pungent
Notes de pourcentage du dosage Stab. avec 10 à 15 % de méthanol
Formule linéaire HCHO
Indice de réfraction 1.3765
Quantité 4 x 1 L
Numéro UN UN1198
Beilstein 1209228
Merck Index 14,4235
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 30.03
Pourcentage de pureté 36.5 to 38.0%
Qualité ACS
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Formaldehyde, 37% in aqueous solution
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: formaldehyde, methanol