Learn More
Solution saline tamponnée formelle, Reagecon
BIOPHARMA
Mélange fixateur de formaldéhyde dans une solution saline isotonique pour l’histopathologie de routine.
12.20€ - 36.45€
Spécification
Forme physique Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
11503202
Afficher les documents
Reagecon
FBS1
1 L Flacon en PEHD, GL45
12.20€
1L
11593192
BIOPHARMA
Afficher les documents
Reagecon
FBS5
5 L Jerrycan en PEHD
36.45€
5L
Description
Description
  • Fixateur pour l’histopathologie.
Spécification
Spécification
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • FORMAL BUFFERED SALINE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Formaldehyde, Sodiumdihydrogenphosphate