Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 Dual CO2 Incubator
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
29124.90€ - 34295.63€
Spécification
Capacité (impériale) 5,8 pied cube
Sorties de données USB et 4 à 20 mA en option
Description Incubateur double empilé de 165 L avec adaptateur d’empilage et socle à roulettes
Capacité (métrique) 165 L
Plage de concentrations en CO2 1 à 20%
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Technologie de capteur de CO2 Alimentation électrique Matériau de la cuve Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Technologie de capteur de CO2 Alimentation électrique Matériau de la cuve Prix Quantité et disponibilité  
17184951
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
50163010
Capteur CT 230 V, 50/60 Hz Acier inox électropoli
29124.90€
1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17194951
Afficher les documents
Thermo Scientific™
50163011
Capteur CT 230 V, 50/60 Hz Cuivre
32290.65€
1 pièce
Expédition estimée: 21-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17104961
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
50163012
Capteur IR 230 V, 50/60 Hz Acier inox électropoli
31657.50€
1 pièce
Expédition estimée: 20-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17114961
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
50163013
Capteur IR 230 V, 50/60 Hz Cuivre
34295.63€
1 pièce
Expédition estimée: 21-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
5,8 pied cube
Incubateur double empilé de 165 L avec adaptateur d’empilage et socle à roulettes
1 à 20%
Acier inoxydable (18/8)
< 93 % à 37°C
Incubateur CO2
34,6 x 25,1 x 35,4 in (88 x 63,7 x 90 cm)
USB et 4 à 20 mA en option
165 L
LED
Aucun
Température ambiante +3°C jusqu’à 55°C
Réservoir d’eau intégré couvert
22,7 x 18,5 x 23,9 in (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 Dual CO2 Incubator