Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165 L Incubator
Code produit. 17194961
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Matériau de la cuve:
Acier inox électropoli
Cuivre
Technologie de capteur de CO2:
Capteur CT
Capteur IR
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 17194961
Marque: Thermo Scientific™ 51033563
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165L Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165 L Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel or copper interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
  • Cuve à chauffage direct
  • Cuve en acier inoxydable électropoli de 165 L, à faible encombrement et facilement empilable
  • Étagères perforées réglables
  • Porte extérieure réversible pour plus de flexibilité
  • Débit d’air actif THRIVE 
  • Le ventilateur de la chambre distribue doucement l’air propre et humidifié dans toute la chambre, assurant des conditions homogènes
  • Récupération rapide de tous les paramètres en moins de dix minutes pour des conditions stables de mise en culture
  • Fonction d’arrêt automatique qui désactive le fonctionnement du ventilateur lors de l’ouverture des portes afin de minimiser l’échange d’air
  • Filtration HEPA ISO 5
  • HEPA en cuve qui filtre en continu l’intégralité du volume d’air de la cuve toutes les 60 secondes
  • Qualité de l’air en salle blanche ISO 5 atteinte dans la cuve de culture en moins de 5 minutes
  • Protection continue en minimisant les risques que des contaminants s’installent sur les surfaces intérieures
  • Réservoir d’humidité protégé
  • Le réservoir d’eau directement chauffé offre une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter le dessèchement des cultures
  • Cuve intérieure sans condensation, ce qui limite le développement d’un terrain de prolifération pour les contaminants
  • Récupération de l’humidité 5 fois plus rapide qu’avec d’autres conceptions de bac d’eau classiques
  • Capteurs et sondes in situ
  • Double sonde de température pour la protection contre la surchauffe avec système de secours fonctionnel
  • Choix de conductivité thermique (CT) avec compensation HR ou capteur de CO2 à infrarouge (IR) mono faisceau et à longueur d’onde double
  • Plages de contrôle d’O2 allant de 1 à 21 % (hypoxique) et de 5 à 90 % (hyperoxique)
  • Cycle de défection haute température Steri-Run
  • Cycle nocturne qui simplifie le nettoyage et qui élimine la nécessité d’autoclavage séparé des pièces
  • Le cycle à 180°C garantit une stérilisation uniforme de 6 log sur toutes les surfaces de la chambre
  • Commande par écran tactile iCAN™ intuitif et interactif
  • Écran lumineux, monté sur la porte pour un accès et une visibilité aisés
  • Langues sélectionnables pour un fonctionnement simplifié : anglais, espagnol, allemand, français, italien, japonais et mandarin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 5,8 pied cube
Description Incubateur à CO2 à chambre unique Forma Steri-cycle i160
Capacité (métrique) 165 L
Matériau de la cuve Acier inox électropoli
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Éclairage LED
Matériau Acier inoxydable (18/8)
Contrôle de l’oxygène En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 %
Humidité relative < 93 % à 37°C
Plage de températures (métrique) Température ambiante +3°C jusqu’à 55°C
Type Incubateur CO2
Source d’humidité Réservoir d’eau intégré couvert
Dimensions (P x l x H) intérieures 22,7 x 18,5 x 23,9 in (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Dimensions (L x l x H) 34,6 x 25,1 x 35,4 in (88 x 63,7 x 90 cm)
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz