Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs à CO2 Forma™ Steri-Cycle™
Code produit. p-9053120
Click to view available options
Tension:
230 V
230V
Technologie de capteur de CO2:
Capteur CT
Capteur IR
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10295202
Marque: Thermo Scientific™ 371
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ permettent d’éliminer les contaminants indésirables en suspension dans l’air par stérilisation à haute température à la demande.
Les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ permettent d’éliminer les contaminants indésirables en suspension dans l’air par stérilisation à haute température à la demande.2 Contrôle précis de la température et choix de capteurs CT (conductivité thermique) ou IR (infrarouge), ainsi qu’un cycle pratique de décontamination à haute température. Notre incubateur à CO2 à chaleur directe Steri-Cycle est doté d’un système unique de filtration d’air en chambre HEPA qui protège en continu contre les contaminants indésirables en suspension dans l’air, grâce à un cycle de stérilisation à haute température à la demande pour simplifier le nettoyage courant.
Performances
  • Durée approximative du cycle : 14 heures
  • Le système optimisé de ventilation n’interfère pas avec les échantillons ni l’incubateur
  • Le système de filtration de COV intégré en option enlève les vapeurs organiques volatiles
  • Le filtre à air HEPA en chambre enlève en permanence les particules pour garantir des conditions de qualité de classe 100
  • Le cycle de stérilisation à la demande à 140 °C décontamine les surfaces internes
  • Une alarme sonore se déclenche si la porte extérieure est ouverte pendant le cycle ou si la température atteint 60 °C (140 °F) ou plus
  • Le capteur CT résistant à la chaleur peut être laissé en place pendant le cycle
  • Le filtre HEPA et le capteur IR s’enlèvent facilement
  • Un code d’accès empêche l’initiation accidentelle du cycle
Système à microprocesseur
  • Le centre de messagerie alphanumérique affiche clairement les paramètres de température, de CO2 et de RH (en option)
  • Alarmes sonores et visuelles avec bouton de mise sous silence
  • Points de consigne de température, de surtempérature et de CO2
  • Marche/Arrêt sonore configurable, code d’accès, rappel de changement du filtre HEPA, boutons distants d’alarme, alarmes de suivi de basse température et de CO2 bas et élevé
Structure
  • Intérieur en acier inoxydable poli avec angles arrondis facile à nettoyer
  • Étagères et supports en acier inoxydable robustes pouvant s’enlever sans outils
  • Filtres microbiologiques sur arrivée de gaz et orifices de prélèvement d’échantillons facilement accessibles
  • Le joint de porte intérieur amovible s’ajuste en permanence pour assurer une bonne étanchéité
Informations de commande :
Options : choix de capteurs de CO2, ouverture de porte inversable, surveillance de l’humidité relative, intérieur en cuivre antimicrobien, autocommutateurs de réservoir de gaz, fonction de journalisation, kits de documentation IQ/OQ
Garantie
Garantie de cinq ans pour le capteur TC de CO2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 6.5 pied cube
Certifications/Conformité UL, cUL, CE
Sorties de données Option 4 à 20 mA
Description Incubateur unique de 184 L
Capacité (métrique) 184 l
Matériau de la cuve En acier inox poli
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur CT
Éclairage DEL
Matériau Acier inoxydable
Contrôle de l’oxygène Aucun
Humidité relative < 90 % à 37°C
Plage de températures (métrique) Température ambiante +5°C à 50°C
Type Incubateur à CO2
Source d’humidité eau Pan
Dimensions (P x l x H) intérieures 20 x 21,3 x 26,8 po (50,8 x 54,1 x 68,1 cm)
Dimensions (L x l x H) 25 x 26,3 x 39,5 po (63,5 x 66,8 x 100,3 cm)
Poids (impériale) 260 lb
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V