Learn More
Thermo Scientific™ Kits de sonde d’échantillonnage Forma™
Mesurez la température des échantillons ou la température du compartiment supérieur des congélateurs-armoires grâce aux kits de sonde d’échantillonnage Thermo Scientific™ Forma™.
Marque: Thermo Scientific™ 195892
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Mesurez la température des échantillons ou la température du compartiment supérieur des congélateurs-armoires grâce aux kits de sonde d’échantillonnage Thermo Scientific™ Forma™. Utilisez le kit de sonde avec les congélateurs-armoires Forma séries 8600.
- Utile pour mesurer la température de l’échantillon ou la température de la chambre supérieure
- Les kits sont composés d’une sonde et d’un kit de sonde
Spécification
Installé par le client | |
Sonde échantillon | |
Armoire |