Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de laboratoire haute performance à portes pleines Forma™
Répondez à de nombreuses exigences en matière d’encombrement et de stockage grâce aux réfrigérateurs de laboratoire haute performance à portes pleines Thermo Scientific™ Forma™, parfaits pour une utilisation clinique et scientifique.
Spécification
Type | High-Performance Refrigerator |
---|---|
Gamme de températures | 1 ° à 8 ° C |
Réfrigérant | Sans CFC |
Modèle de porte | solide |
No. of Doors | 1 |
Description
Répondez à de nombreuses exigences en matière d’encombrement et de stockage grâce aux réfrigérateurs de laboratoire haute performance à portes pleines Thermo Scientific™ Forma™, parfaits pour une utilisation clinique et scientifique. Nos réfrigérateurs de laboratoire Forma disposent d’un système de contrôle par microprocesseur, de systèmes de ventilation positive, d’une conception de qualité industrielle et de compresseurs frigorifiques ultra-résistants idéaux pour un usage industriel, clinique et scientifique.
Principales caractéristiques :- Températures réglables de 1 à 8°C (point de consigne prédéfini en usine sur 4°C)
- Dégivrage et évacuation de l’eau de condensation automatiques
Contrôle par microprocesseur :
- Commandes intuitives et affichages visuels
- Fonctions Sourdine, de rappel et de réinitialisation automatique des alarmes
- Sécurité du point de consigne renforcée par un interrupteur général à clé à trois positions qui commande l’alimentation de tous les systèmes
- Alarmes sonores/visuelles en cas de panne de courant et de température excessive/insuffisante
- Batterie de secours et connexions d’alarme à distance
Structure :
- Une isolation en mousse d’uréthane haute densité sans CFC protège l’appareil des variations de température ambiante et minimise les coûts d’exploitation.
- Système de ventilation forcée positive maintenant une température uniforme dans tout l’appareil
- Flux d’air dirigé pour un retour à température rapide
- Surfaces intérieures et extérieures dotées d’un revêtement résistant aux chocs
- Poignées s’étendant sur toute la longueur de la porte (sauf sur les modèles FRGL4504)
- Éclairage intérieur activé par le commutateur Marche/Arrêt de la porte ; interrupteur indépendant sur le panneau de commande.
- Portes à retour automatique dotées d’un verrou
- Étagères à claire-voie à revêtement époxy réglables par incréments de 2,5 cm (1 in).
Système de réfrigération :
- Compresseurs frigorifiques hermétiques hautement résistants de qualité industrielle
- Dégivrage automatique garantissant une capacité de refroidissement optimale
- Évacuation automatique de l’eau de condensation : ne requiert aucune conduite d’évacuation
Informations de commande :
- Les modèles V et W ne sont pas commercialisés en Amérique du Nord.
- En option : survolteur pour basse tension autonome ; enregistreur graphique de température intégré ; port média/sonde de 5 cm (2) avec cache ; intérieur et extérieur en acier inoxydable ; roulettes de 5 cm (2) ; étagères supplémentaires ; portes à double vitrage offrant une visibilité totale.
- Consultez votre service client ou votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Remarque :
Les performances peuvent varier en fonction de la température ambiante, des conditions d’humidité et de chargement des échantillons et de la fréquence d’ouverture des portes.
Les volumes intérieurs indiqués sont nominaux ; les capacités utilisables peuvent varier selon les étagères, tiroirs, échangeurs ou autres éléments empiétant sur le volume intérieur.
Spécification
High-Performance Refrigerator | |
Sans CFC | |
1 | |
High-impact Powder Paint Coating | |
2 in. (5cm) casters (two locking, two nonlocking), factory installed | |
1 po (2,5 cm ) l'accès au port | |
Alarm, Recorder |
1 ° à 8 ° C | |
solide | |
Stainless Steel | |
High-impact Powder Paint Coating | |
microprocesseur | |
automatique | |
Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed |