Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs de laboratoire à dégivrage auto haute performance Forma™
Protégez vos produits médicaux et scientifiques sensibles grâce aux fonctionnalités avancées de ce congélateur de laboratoire hautes performances, conçu pour le stockage des produits de laboratoire courants.
5550.00€
Spécification
Type | Congélateur haute performance |
---|---|
Gamme de températures | -30°C |
Modèle de porte | Solide |
Matériau de la hotte | Acier inoxydable |
Isolation | Sans CFC |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Alimentation électrique | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Alimentation électrique | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16330264
|
Thermo Scientific™
FFGL430A |
133 L | 115 V 60 Hz | NEMA 5-15 P |
5550.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Protégez vos produits médicaux et scientifiques sensibles grâce aux fonctionnalités avancées des congélateurs de laboratoire hautes performances Thermo Scientific™ Forma™, conçus pour les applications médicales et scientifiques telles que le stockage de réactifs, de produits pharmaceutiques et biologiques et d’autres matériaux couramment utilisés dans les laboratoires. Nos congélateurs hautes performances Forma disposent d’un système de contrôle par microprocesseur, de systèmes de ventilation positive, d’une armoire de qualité industrielle et de compresseurs frigorifiques ultra-résistants et adaptés aux usages industriels, cliniques et scientifiques.
Caractéristiques principales :- Environnement stable à faible température pour un accès fréquent aux réactifs de laboratoire, aux produits pharmaceutiques et aux matériaux biologiques
- Température préréglée en usine à -30°C†
- Dégivrage et évacuation de l’eau de condensation automatiques
Contrôle par microprocesseur :
- Commandes intuitives et affichages visuels
- Fonctions Sourdine, de rappel et de réinitialisation automatique des alarmes
- Sécurité du point de consigne renforcée par un interrupteur général à clé à trois positions qui commande l’alimentation de tous les systèmes
- Alarmes sonores et visuelles en cas de température trop élevée/basse et de coupure de courant
- Batterie de secours et connexions d’alarme à distance
Structure :
- Armoires robustes à longue durée de vie avec intérieur‡ et extérieur lisses, résistants aux rayures et faciles à nettoyer
- Isolation haute densité sans CFC
- Portes pleines à retour automatique avec verrou
- Joint d’étanchéité à cellules fermées qui fournit une étanchéité positive de la porte afin de maintenir une température intérieure constante
- Flux d’air dirigé pour une récupération rapide de la température après l’ouverture de la porte
- Poignées sur toute la longueur de la porte
- Étagères à claire-voie peintes, réglables par incréments de 1 po (2,5 cm)
Système de réfrigération :
- Compresseurs frigorifiques hermétiques hautement résistants de qualité industrielle
- Le dégivrage automatique garantit un refroidissement optimal
Informations de commande :
- Les options incluent : survolteur pour basse tension autonome ; enregistreur graphique de tableau de température intégré ; port média /sonde de 2 po. (5 cm) avec cache ; intérieur et extérieur en acier inox ; roulettes de 2 po (5 cm) et étagères supplémentaires. Les modèles V et W ne sont pas
- commercialisés en Amérique du Nord. Consultez votre service client ou votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Remarque :
†Les performances peuvent varier en fonction de la température ambiante, des conditions d’humidité et de chargement des échantillons et de la fréquence d’ouverture des portes.
‡Les volumes intérieurs indiqués sont nominaux ; les capacités utilisables peuvent varier selon les étagères, tiroirs, échangeurs ou autres éléments empiétant sur le volume intérieur.
Garantie spécifique à chaque pays. Veuillez nous contacter pour en savoir plusSpécification
Congélateur haute performance | |
Solide | |
Sans CFC | |
Microprocesseur | |
Automatique | |
Usage intensif, qualité industrielle, scellé hermétiquement |
-30°C | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. | |
Alarme, Enregistreur | |
Sans CFC |