Learn More
Thermo Scientific™ Étagères de rechange pour congélateur Forma™
Utilisez les étagères de rechange pour congélateur Thermo Scientific™ Forma™ avec les congélateurs-armoires Forma séries 8600 et 900.
Marque:  Thermo Scientific™ 224180
Code produit. 11786649
  • 205.02€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez les étagères de rechange pour congélateur Thermo Scientific™ Forma™ avec les congélateurs-armoires Forma séries 8600 et 900.
  • Acier inox
  • Les kits incluent les accessoires d’installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de plateau
28 ft3
Vertical
28 cu . congélateurs pi
Kit d’étagères
792,8 L
Argent