Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Congélateurs ultra-basse température Forma™ série FDE -40°C
Code produit. 16450915
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
Capacité:
Boîtes de 2 in (400)
Boîtes de 2 po (500)
Boîtes de 2 po (600)
Type de bouchon:
UE
Certifications/Conformité:
CE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16450915
Marque: Thermo Scientific™ Forma™ FDE50040FV
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ Forma™ série FDE -40°C sont moins énergivores, disposent d’une interface tactile simplifiée, de trois capacités et présentent une conception ergonomique d’armoire.
Les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ Forma™ série FDE -40°C ultra-basse température, dotés du H-drive, existent en trois modèles verticaux, qui permettent d’optimiser la capacité de stockage de 40 000 à 60 000 flacons de 2 ml. La série FDE est une solution durable et fiable offrant une sécurité optimale des échantillons et des économies opérationnelles optimales pour chaque laboratoire.
Performances
  • Dotés de la technologie à hydrocarbures de H-drive, ces systèmes permettent de réduire jusqu’à 50 % la consommation d’énergie et le rejet de chaleur par rapport aux congélateurs ultra-basse température frigorigènes classiques1
  • Grâce à un niveau sonore faible inférieur à 53 dBA, le congélateur peut sortir du couloir et rentrer dans le laboratoire
  • Conforme aux protocoles de validation ±5°C à -40°C avec une forte variation de pic et une variation de température constante
  • Les réfrigérants hydrocarbures naturels réduisent les contraintes liées au fonctionnement du système, permettant une fiabilité exceptionnelle et une protection des échantillons sans souci
Convivialité
  • Le Centre d’information H-drive (HIC) associe une température facile à lire à des boutons tactiles capacitifs simples dans un écran 5.6 pouces
  • Choix entre trois volumes (400, 500 et 600 boîtes de 2 pouces) pour satisfaire différents besoins de stockage et de spécifications en matière d’encombrement des laboratoires
  • Tous les modèles présentent quatre portes internes facilitant l’accès aux échantillons sans exposer la plus grande partie du contenu du congélateur à des conditions ambiantes
  • Meilleur confort des clients grâce à la nouvelle poignée ergonomique, l’affichage à contraste élevé à hauteur des yeux et des étagères placées de façon à ce que leur accès soit facile et confortable.
  • Compatibles avec la plupart des systèmes de racks, y compris une gamme complète de racks pour boîtes Thermo Scientific™, de microplaques et de tubes Thermo Scientific™ Matrix™ et Nunc Cryobank™
  • Fonctions de sécurité comprenant les réglages d’alarme et les portes compatibles avec les cadenas
Durabilité
  • Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
  • Coûts liés au CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante
  • Des réfrigérants naturels et une isolation en mousse aqueuse soufflée assurent la conformité de cette série à la politique des nouvelles alternatives significatives (Significant New Alternatives Policy [SNAP]) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement), aux normes en matière de gaz fluorés de l’Union européenne ainsi qu’à d’autres normes de durabilité
Notes de bas de page :
  1. Données internes comparant le modèle 3,9 kWh/jour au modèle DXF400 = 8,0 kWh/jour. Données archivées.
  2. Données type d’un congélateur sur la base de tests internes à une température ambiante à 20°C ; Protocole de validation standard typique de ±5°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Congélateurs ultra-basse température Forma série FDE -40°C, capacité de 500 boîtes, 230 V, 50 Hz
Capacité (impériale) 24,1 pied cube
Capacité (métrique) 682 L
Gamme de températures -10°C à -40°C
Modèle de porte 1 porte extérieure, 4 portes intérieures
No. of Doors 5
Isolation Panneaux d’isolation sous vide (VIP) + mousse de polyuréthane aqueuse (conformité SNAP)
Intérieur Acier inoxydable
Étagères 3
Capacité (impériale) d’étagère 205 lb
Capacité (métrique) d’étagère 93 kg
Certifications/Conformité CE
Modèle Vertical
Affichage Affichage HIC 5,6 po à 7 segments avec boutons tactiles capacitifs
Gamme de produits Forma
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Dégivrage Manuel
Dimensions (P x l x H) extérieures 38,5 x 34,0 x 78 po (97,7 x 86,4 x 198,1cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 28,3 x 28,8 x 51,2 po (71,9 x 73,0 x 130,1cm)
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Protection des points de consigne Oui
Connectivité Connexions d’alarme à distance, 4 à 20 mA, RS485 et contacts secs
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Ampérage 3,4/10
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Capacité en flacons 50 000 x 2 ml
Compresseur Compresseur H-Drive
Réfrigérant R290
Poids à l’expédition (impériale) 668 lb
Poids à l’expédition (métrique) 304 kg
Poids (impériale) 574 lb
Poids (métrique) 260 kg
Capacité Boîtes de 2 po (500)