Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs à CO2 à chauffage direct Forma™ 310
Description
Les incubateurs à CO2 à chauffage direct Thermo Scientific™ Forma offrent des performances fiables, un entretien réduit et une valeur supérieure.
Les incubateurs à CO2 à chauffage direct Thermo Scientific Forma allient grande capacité et fiabilité des performances dans un modèle convivial : ils sont l’outil de prédilection des chercheurs adeptes de la technologie de régulation de température à chauffage direct.
- La chambre de grande capacité offre un maximum d’espace de culture et l’environnement idéal pour l’incubation de cultures de cellules cellulairesLa chambre de grande capacité offre un maximum d’espace de culture et l’environnement idéal pour l’incubation de cultures de cellules
- L’incubateur flexible à chauffage direct peut être configuré avec des capteurs à gaz CO2 CT (conductivité thermique) ou IR (infrarouge) ainsi qu’avec un grand nombre de processus utiles et d’options de contrôle de la contamination pour répondre à vos besoins spécifiques.
Contrôle par microprocesseur Thermo Scientific™ Enviro-Scan™
- Commandes flexibles et intuitives offrant une simplicité d’utilisation
- Réglage de la température, de la surtempérature, du CO2
- Étalonnage de la température, du CO2, de l’HR en option
- Marche / Arrêt sonore configurable, code d’accès, boutons distants d’alarme, alarmes de suivi de basse température et de CO2 bas et élevé et sélecteur automatique de réservoir, interface RS-485, et affichage de Temp/HR (sélectionnable)
- Alarmes sonores/visuelles et mise sous silence des alarmes
- Boutons d’alarme distants standard (NO, NC, COM)
- Dispositif d’alarme gaz intégré en option
- Sorties de données RS-485, 0-1V, 0-5V, et 4-20mA en option pour la connexion à un système d’alarme/de surveillance
Options de contrôle de la contaminationOptions de contrôle de contamination
- Le système exclusif de filtre HEPA dans la chambre filtre en continu le volume total la totalité de ld’air dedans la chambre toutes les 60 secondes.
- Le système de filtration de COV HEPA2™ enlève les vapeurs organiques volatiles
- Composants en cuivre massif empêchant efficacement le développement bactérien et fongique
Structure
- Étagères et supports en acier inoxydable robustes pouvant s’enlever sans outils pour simplifier le nettoyage et l’ajustement
- Intérieur en acier inoxydable poli avec angles arrondis facile à nettoyer
- Filtres microbiologiques sur arrivée de gaz et orifices de prélèvement d’échantillons facilement accessibles pour simplifier leur remplacement régulier
- Joint de porte intérieure amovible et nettoyable ; s’ajuste toujours pour maintenir une bonne étanchéité
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 6,5 ft3 |
| Certifications/Conformité | CE, UL, cUL |
| Sorties de données | Option 4 à 20 mA |
| Description | Incubateur unique de 184 L |
| Capacité (métrique) | 184 L |
| Matériau de la cuve | En acier inox poli |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur CT |
| Éclairage | LED |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Afficher plus |