Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs pour banques de sang Forma™
Simplifiez vos opérations grâce aux réfrigérateurs pour banques de sang Thermo Scientific™ Forma™, qui répondent aux exigences strictes pour le stockage du sang total et des composants sanguins.
Spécification
| Type | Réfrigérateur pour banque de sang |
|---|---|
| Gamme de températures | 1°C à 4°C |
| Réfrigérant | Sans CFC |
| No. of Doors | 1 |
| Tiroirs | Stainless Steel (Drawer) |
Description
Simplifiez vos opérations et améliorez votre précision grâce aux réfrigérateurs pour banques de sang Thermo Scientific™ Forma™. Ces réfrigérateurs répondent à des exigences strictes pour le stockage du sang total et des composants sanguins et disposent d’un système de commande par microprocesseur, de fonctions simplifiées de test d’alarme par bouton-poussoir et de systèmes frigorifiques fiables et éprouvés.
Contrôle par microprocesseur :
- Régulation de la température ajustable de 1 à 8°C, préréglage en usine sur 4°C
- Commandes sous forme d’icônes et écrans incluant des références graphiques compréhensibles par tous
- Sécurité du point de consigne renforcée par un interrupteur général à clé à trois positions qui commande l’alimentation de tous les systèmes pour une sécurité accrue
- Alarmes sonores/visuelles en cas de température excessive ou insuffisante et de coupure de courant, rapports visuels sur l’état des fonctions critiques
- Points de consigne d’alarme préréglés pour signaler les écarts de température : surchauffe de +5,5°C ou température insuffisante de +1,5°C
- Capteur de dégivrage sophistiqué qui gère le cycle de dégivrage et minimise l’accumulation de givre pour maintenir l’efficacité du serpentin de réfrigération
- Grand écran numérique, résolution maximum à 0,1°C près
- Fonctions Sourdine, de rappel et de réinitialisation automatique des alarmes
- Bouton-poussoir permettant de tester les alarmes et de vérifier le fonctionnement continu des capteurs
- Batterie de secours en cas de coupure de courant
- Câble de sonde d’alarme ultra-long pour les tests manuels
- Contacts pour report d’alarme à distance
Système de réfrigération :
- Compresseurs frigorifiques hermétiques hautement résistants de qualité industrielle
- Dégivrage automatique garantissant une capacité de refroidissement optimale
- Évacuation automatique de l’eau de condensation : ne requiert aucune conduite d’évacuation
Structure :
- Enregistreur graphique de température circulaire sur 7 jours de 15,2 cm intégré (enregistreur autonome sur le modèle FRBB404)
- Tiroirs à extension totale ajustables en acier inoxydable
- Les portes à double vitrage sont isolées pour éviter toute condensation (en option sur le modèle FRBB404)
- Une isolation en mousse de polyuréthane haute densité sans CFC protège le réfrigérateur des variations de température ambiante et minimise les coûts d’exploitation
- Un système de ventilation forcée positive maintient une température uniforme dans tout l’appareil
- Flux d’air directionnel garantissant un retour rapide à la température de consigne après l’ouverture des portes
- L’éclairage intérieur du réfrigérateur s’allume lorsque le commutateur marche/arrêt de la porte est activé et l’appareil dispose également d’un interrupteur indépendant sur le panneau de commande (sauf sur les modèles 133 L)
- Les portes à retour automatique sont équipées de joints périphériques à isolation dense
- Porte verrouillable
- Port d’accès de 2,5 cm sur le modèle FRBB404
- Pieds de mise à niveau réglables (roulettes disponibles en option)
- Surfaces intérieures et extérieures lisses et revêtues d’une peinture résistante aux rayures pour faciliter le nettoyage
Accessoires en option :
- Dispositif de protection pour tension, indépendant ;
- Port d’accès de 5 cm (2 in) de diamètre avec couvercle (port standard de 2,5 cm [1 in] pour le modèle FRBB404)
- Surfaces intérieure et extérieure en acier inoxydable
- Roulettes de 5 cm (2 in)
- Tiroirs supplémentaires, séparateurs de tiroirs en acier inoxydable
- Portes vitrées chauffantes et portes battantes disponibles sur la plupart des modèles
- Paillasse sur le modèle FRBB404
Spécification
| Réfrigérateur pour banque de sang | |
| Sans CFC | |
| Stainless Steel (Drawer) | |
| Painted | |
| LED | |
| Microprocesseur | |
| Alarm, Recorder | |
| Compresseurs frigorifiques hermétiques hautement résistants de qualité industrielle |
| 1°C à 4°C | |
| 1 | |
| Peinture lisse et résistante aux rayures | |
| Sans CFC | |
| Defrost | |
| Automatique | |
| 7 Days |