Description
Stockez vos échantillons les plus importants dans les congélateurs verticaux à ultra-basse température Thermo Scientific™Forma™ série 88000 -86°C, qui offrent une sécurité et une performance thermique exceptionnelles.
Caractéristiques :- Choix de cinq capacités pour maximiser le stockage des échantillons tout en minimisant l’encombrement du congélateur ; capacité exceptionnelle par rapport à leur encombrement‡
- Mode haute performance qui offre une uniformité de la température et un pic de variation étroitement contrôlés† ; pour la plupart des applications, le mode économie d’énergie offre une excellente régulation de la température et 15 % de réduction de la consommation par rapport au mode haute performance
- Augmentation de la capacité interne des tubes de 2 in par rapport aux congélateurs de la génération précédente ; jusqu’à 76 % de gain de capacité dans un format identique avec des tubes CryoBank de 1 ml†
- Suivi du fonctionnement du congélateur 24 h/24 et 7 j/7 et accès à un journal détaillé des événements en touchant simplement l’icône en forme de cœur de l’écran principal pour consulter la température du congélateur, accéder aux réglages et aux paramètres de fonctionnement
- Téléchargement du rapport du journal des événements sur un périphérique portable
- Échangeur thermique à plaques brasées pour un transfert de chaleur plus efficace ; joints pour réduire les fuites potentielles et améliorer la fiabilité
- Système de contrôle de l’alimentation électrique, facilement accessible via l’écran tactile, pour protéger le congélateur contre les variations de tension
- Surveillance du fonctionnement du congélateur grâce aux contacts pour report d’alarme à distance : Sortie 4-20 milliampères compatible avec des systèmes d’alarme et de surveillance externes
- Utilisation de sondes ou d’instruments externes grâce à deux ports d’accès de 2,5 cm (1 in) à l’arrière
- Possibilité de stocker jusqu’à 15 ans de données en termes de température et d’événements dans l’ordinateur de bord
- Utilisation du port USB pour télécharger les données de température et le journal des événements ou les paramètres du congélateur afin de les transférer dans une autre unité
- Protection du condenseur de la poussière grâce à un filtre facile à enlever et lavable afin d’éviter les limitations des performances de réfrigération et l’exposition des échantillons à des risques plus importants
- Possibilité de stocker jusqu’à 126 kg (278 lb) d’échantillons (selon le modèle de congélateur) sur les étagères renforcées en acier inoxydable
- Optimisation de la température de l’armoire et élimination de l’accumulation de givre grâce aux joints chauffants 4x7 avec quatre points de contact de sécurité et sept zones de protection
- Maintien de la température de l’armoire à chaque ouverture grâce à cinq portes intérieures isolées en PS, constituées d’aimants à base de terres rares et intégrés aux portes, éliminant les loquets ou aimants exposés.
- Plusieurs fonctions en option, dont le système de secours pour l’alimentation en LN2 et CO2 , un enregistreur graphique, une gamme de solutions de racks en acier inox et un système de verrouillage mains-libres
- Réfrigérants écologiques sans CFC/HCFC
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
‡Sur la base des données de performance internes ; Données en date de mai 2011†Comparaison des modes économies d’énergie et haute performance.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Congélateurs verticaux à ultra-basse température de –86° C Forma™ 88000 Series