Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs-coffres ultra-basse température –86°C Forma™ 8600 Series, capacité de 481.1 L (17 ft3), 230 V, 50 Hz, 12 A
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
Capacité:
Boîtes (252)
Boîtes (348)
Boîtes (396)
Boîtes (63)
Dimensions (P x l x H) extérieures:
75.9 x 72.4 x 111.3cm (29.5 x 28.5 x 43.8 in)
84.8 x 182.9 x 102.9cm (33.4 x 72 x 40.5 in)
84.8 x 243.8 x 102.9cm (33.4 x 96 x 40.5 in)
85.9 x 222.5 x 102.9cm (33.8 x 87.6 x 40.5 in)
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Description
Stockez vos échantillons en toute confiance dans les congélateurs-coffres à ultra-basse température de -86°C Thermo Scientific™ Forma série 8600. Disponible en quatre tailles, la série 8600 s'adapte à une grande variété de besoins et offre toutes les caractéristiques de protection des échantillons qu'offrent nos congélateurs verticaux de la série Forma 900 et 7000.
Caractéristiques principales :
- Panneau de contrôle centralisé, comprenant des systèmes à microprocesseur et de surveillance, qui assure un accès et une lecture aisés (au niveau du genou sur les modèles de 85 litres ou 3 pieds cube) de l’intégralité des commandes et des affichages
- Congélateur offrant une meilleure régulation de la température et une capacité frigorifique accrue pour des échantillons à température plus stable
- Couvercles internes en polystyrène qui réduisent les pertes d’air froid et permettent un retour plus rapide à la température de consigne après ouverture des portes
- Filtre lavable et facile à enlever qui protège le condenseur de la poussière pouvant limiter les performances de réfrigération et exposer les échantillons à des risques plus importants
- Poignée de porte ergonomique, facile à utiliser, offrant une manipulation d’une seule main
- Choix de systèmes de secours de sécurité CO2 ou LN2 pour une protection renforcée des échantillons en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique
- Isolation en mousse de polyuréthane expansée de 127 mm (5 in), ce qui réduit la consommation électrique et maintient la température au point de consigne
- Joint de porte en trois points permettant un temps de maintien plus long en cas d’ouverture de la porte
- Armoires robustes en acier laminé à froid recouvertes d’un revêtement pulvérisé offrant une surface extérieure uniforme qui ne s’écaille pas et ne rouille pas
- Ports d’accès de 25 mm (1 in) permettant d’utiliser des sondes ou des instruments externes
- Intérieur en acier inoxydable
Specifications
Specifications
| Description | Capacité : 3 pieds cubes (84.9 L) ; 230 V / 50 Hz ; 5.4 A |
| Type | Congélateur-coffre ultra-basse température |
| Capacité (impériale) | 3 pieds cubes |
| Capacité (métrique) | 84.9 L (3 pieds cubes) |
| Gamme de températures | -50°C à -86°C |
| Matériau de la hotte | Acier laminé à froid |
| Isolation | Mousse en polyuréthane |
| Intérieur | Acier inoxydable |
| Certifications/Conformité | CE, cULus, FDA Class I, UL |
| Modèle | Coffre, Forma |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto