Description
Stockez vos échantillons en toute confiance dans les congélateurs-coffres polyvalents à ultra-basse température de -40°C Thermo Scientific™ Forma™ série 8600. Disponibles en quatre tailles, avec une gamme complète de solutions de supports pour répondre à un grand nombre de besoins, ces congélateurs offrent toutes les fonctions de protection des échantillons des congélateurs-armoires des séries Forma™ 900 et 700.
Caractéristiques principales :
- Panneau de contrôle centralisé, comprenant des systèmes de commande et de surveillance à microprocesseur, qui assure un accès et une lecture aisés (au niveau du genou sur les modèles de 85 litres ou 3 pieds cube) de l’intégralité des commandes et des affichages
- Améliore le contrôle de la température et augmente la capacité de réserve BTUH pour des échantillons à température plus stable.
- Filtre lavable et facile à enlever qui protège le condenseur de la poussière pouvant limiter les performances de réfrigération et exposer les échantillons à des risques plus importants
- Installation simplifiée avec les nouvelles roulettes verrouillables de 5 cm (2 po) pour des déplacements en toute simplicité
- Poignée de porte ergonomique, facile à utiliser, permettant une mise au rebut et une récupération pratiques des échantillons
Structure :
- Isolation en mousse de polyuréthane expansée de 127 mm (5 po), ce qui réduit la consommation électrique et maintient la température au point de consigne
- Joint de porte en trois points permettant un temps de maintien plus long en cas d’ouverture de la porte
- Les armoires en acier laminé à froid sont robustes, à parois épaisses, ne s’écaillent pas et résistent à la rouille
- Ports d’accès de 25 mm (1 po) permettant d’utiliser des sondes ou des instruments externes
- Intérieur en acier inoxydable
- Couvercles internes en polystyrène qui réduisent les pertes d’air froid et permettent un retour plus rapide à la température de consigne après ouverture des portes
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Congélateurs-coffres à ultra-basse température jusqu’à -40 °C de la série Forma™ 8600