Learn More
Buerkle™ Forceps en acier inox, émoussés, de forme droite
Ces forceps, en acier inox, émoussés, de forme droite conviennent à des tâches de précision en laboratoire. Les forceps sont de forme droite, avec des extrémités émoussées cannelées à l’intérieur. Les pinces brucelles de laboratoire sont en acier inox et dotées d’une poignée cannelée.
Marque: Buerkle™ 5386-0304
4.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Conviennent à des tâches de précision en laboratoire
- Forme droite avec extrémités émoussées cannelées à l’intérieur – permet de saisir avec précision différents matériaux, tissus ou échantillons
- En acier inox et dotés d’une poignée cannelée
Spécification
Émoussé, droit | |
Émoussé, droit | |
Acier inoxydable (1,4301) | |
Denrées alimentaires | |
1 |
1 | |
6,30 in | |
160 mm | |
Forceps |