Learn More
Memmert™ Incubateur standard avec convection forcée, affichage double et écran tactile, 449 L, acier inox
Code produit. 12895903 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Tension:
115/230 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12895903
Marque: Memmert™ IF450plus
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plage de températures : 10°C à 80°C
Pour garantir une circulation optimale de l’air dans la chambre d’incubation, même lorsqu’elle est entièrement chargée, les modèles SingleDISPLAY (affichage unique) et TwinDISPLAY (affichage double) sont disponibles avec un ventilateur à air réglable. Même si ses caractéristiques uniques de chauffage intégral des surfaces sont adaptées de façon optimale à la convection naturelle et à la circulation d’air forcée, le ventilateur peut néanmoins être entièrement éteint pour les échantillons sensibles et ceux qui ne doivent pas être exposés à la turbulence de l’air.
  • Les conceptions sont fortes de 65 ans de travail de développement permanent et des nombreux commentaires issus de l’expérience utilisateur réelle
  • Plage de températures allant jusqu’à +80°C
  • Huit tailles de modèles, de 30 litres à 750 litres
  • Deux variantes de modèles : SingleDISPLAY et TwinDISPLAY
  • Convection naturelle ou circulation d’air forcé N/F
  • Portes doubles (intérieur en verre, extérieur en acier inox) pour une bonne visibilité sans réduction de la température
  • Activation de la routine de stérilisation via ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Chambre de travail et boîtier construits presque exclusivement à partir d’acier inox haute qualité, résistant à la corrosion et facile à nettoyer
  • Régulation précise et homogène de la température, indépendamment de la charge et du volume de la chambre
  • Une large gamme d’options pour la programmation et la documentation utilisent les interfaces, l’enregistreur de données intégré et le logiciel AtmoCONTROL
  • Garantie de trois ans pour tous les appareils, sauf pour les pièces d’usure
  • Les valeurs de température de tous les incubateurs sont mesurées conformément à la norme DIN 12880 : 2007-05
  • Chaque incubateur est soumis à un test de sécurité et porte le symbole “CE”
Spécification
Certifications/Conformité CE
Type de contrôleur Contrôleur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel
Description Incubateur
Capacité (métrique) 449 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Matériau Acier inoxydable
Type de bouchon Type allemand
Plage de températures (métrique) 10 à 80°C
Type Incubateur standard
Affichage Couleur TFT
Modèle IF450PLUS
Nbre de grilles 8
Précision de la température 0.1°K
Capteur Pt100
Dimensions (P x l x H) intérieures 600 x 1040 x 720 mm
Dimensions (L x l x H) 1247 × 1224 × 784 mm (H × L ×P)
Largeur (métrique) 1224 mm
Largeur (métrique) intérieure 1040 mm
Hauteur (métrique) 1247 mm
Hauteur (métrique) intérieure 720 mm
Profondeur (métrique) intérieure 600 mm
Poids à l’expédition (métrique) 236 kg
Poids (métrique) 170 kg
Alimentation électrique 115/230 V 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Puissance 1,5/1,8 kW
Fréquence 50/60 Hz