Learn More
Nabertherm Four à chambre à convection forcée NA avec régulateur B400
Code produit. p-7160798 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Dimensions (P x l x H) intérieures:
420 x 290 x 260 mm
500 x 350 x 350 mm
600 x 450 x 450 mm
750 x 600 x 600 mm
1000 x 750 x 750 mm
Dimensions (L x l x H):
420 x 290 x 260 mm
500 x 350 x 350 mm
600 x 450 x 450 mm
750 x 600 x 600 mm
1000 x 750 x 750 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15892308
Marque: Nabertherm NA0361D2
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Circulation d’air assurant une bonne uniformité de la température, pour des conditions de traitement idéales au recuit, au durcissement, au recuit de solutions, au vieillissement artificiel, au préchauffage ou au brasage. Les fours sont équipés d’une boîte de recuit pour le recuit doux du cuivre ou le trempage du titane.
  • Température maximale : 650°C
  • Four avec déflecteurs d’air en acier inoxydable pour une circulation optimale de l’air
  • Porte à double battant avec charnières à droite
  • Cadre de base, inclus dans la livraison, NA 15/65 conçu comme modèle de table
  • Circulation d’air horizontale
  • Uniformité de la température jusqu’à +/- 4°C selon DIN 17052-1 (modèle NA 15/65 jusqu’à +/- 5°C)
  • Vitesses de flux élevées pour assurer une distribution optimale de l’air
  • Une plaque et des rails pour deux plateaux supplémentaires inclus dans la livraison (NA 15/65 sans plaque)
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Certifications/Conformité DIN 17052-1
Capacité (métrique) 30 l
Type Chamber Furnace
Régulation de la température B400
Uniformité de la température ±4°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 420 x 290 x 260 mm
Dimensions (L x l x H) 420 x 290 x 260 mm
Longueur (métrique) 420 mm
Largeur (métrique) 290 mm
Hauteur (métrique) 260 mm
Poids (métrique) 285 kg