Learn More
Nabertherm™ Four à chambre à convection forcée NA 15/65
Circulation d’air assurant une bonne uniformité de la température, pour des conditions de traitement idéales au recuit, au durcissement, au recuit de solutions, au vieillissement artificiel, au préchauffage ou au brasage.Les fours sont équipés d’une boîte de recuit pour le recuit doux du cuivre ou le trempage du titane.
5840.00€ - 6590.00€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN 17052-1 |
---|---|
Capacité (métrique) | 15 L |
Type | Fourneau de la chambre |
Uniformité de la température | ±4°C |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 340 x 295 x 170 mm |
Code produit | Marque | Type de contrôleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de contrôleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17338069
|
Nabertherm™
NAT-0161L1 |
B510 |
5840.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17348069
|
Nabertherm™
NAT-0161O1 |
C550 |
6590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Température maximale :650°C
- Four avec baffle d’air en acier inoxydable pour une circulation optimale de l’air
- Porte à double battant avec charnières à droite
- Cadre de base, inclus dans la livraison, NA 15/65 conçu comme modèle de table
- Circulation d’air horizontale
- Uniformité de la température jusqu’à +/- 4°C selon DIN 17052-1 (modèle NA 15/65 à +/- 5°C)
- Vitesses de flux élevées pour assurer une distribution optimale de l’air
- Une plaque et des rails pour deux plateaux supplémentaires inclus dans la livraison (NA 15/65 sans plaque)
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
DIN 17052-1 | |
Fourneau de la chambre | |
340 x 295 x 170 mm | |
295 mm | |
60 kg |
15 L | |
±4°C | |
340 mm | |
170 mm |