Learn More
Memmert™ Stérilisateur à air chaud à circulation forcée avec régulateur SingleDISPLAY
Code produit. p-8002175 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
Profondeur (métrique) extérieure:
434 mm
514 mm
584 mm
684 mm
784 mm
Profondeur (métrique) de la chambre:
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Hauteur (métrique) extérieure:
704 mm
784 mm
864 mm
944 mm
1104 mm
1183 mm
1247 mm
1726 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12855863
Marque: Memmert™ SF110
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce stérilisateur à vide pour une variété d’applications. Le stérilisateur à air chaud à circulation forcée Memmert™ avec régulateur TwinDISPLAY stérilise les récipients et les instruments. Plus sûr que la désinfection.
  • 1 capteurs Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils, prenant en charge et surveillant mutuellement les performances à la même valeur de température
  • SingleDISPLAY : régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID et affichages TFT couleur haute résolution
  • Paramètres de langue : allemand, anglais, espagnol, français, polonais, tchèque, hongrois
  • Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
  • Le temps de traitement ne démarre pas tant que la température définie n’est pas atteinte
  • Trois valeurs de température sélectionnables au choix
  • Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
  • Circulation d’air forcée par turbine d’air silencieuse, réglable par incréments de 10 % pour chaque segment individuellement
  • Raccord d’évacuation à clapet réducteur
  • Logiciel AtmoCONTROL sur clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
  • Alarmes visuelles et sonores
Spécification
Certifications/Conformité CE
Profondeur (métrique) extérieure 584 mm
Capacité (métrique) 108 L
Profondeur (métrique) de la chambre 400 mm
À utiliser avec (application) Pour la stérilisation de matériaux médicaux, destruction complète de microorganismes très résistants, application spéciale de dépyrogénisation
Hauteur (métrique) extérieure 864 mm
Modèle SF110
max. (métrique) 10°C à 250°C
Affichage LED
Poids (métrique) 78 kg
Alimentation électrique 115/230 V 50/60 Hz
Hauteur (métrique) de la cuve 480 mm
Hauteur (métrique) intérieure 480 mm
Comprend Certificat d’étalonnage des travaux
Fréquence 50/60 Hz
Interface Ethernet
Programmabilité Les paramètres tels que la température, la vitesse du ventilateur, la position du clapet d’air, la durée du programme, les fuseaux horaires et l’heure d’été / d’hiver sont réglables sur ControlCOCKPIT
Tension 115/230 V
Puissance 2,2/2,8 kW
Largeur (métrique) extérieure 745 mm