Learn More
Memmert™ Stérilisateur à air chaud à circulation forcée avec régulateur SingleDISPLAY
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
Profondeur (métrique) extérieure:
434 mm
514 mm
584 mm
684 mm
784 mm
Profondeur (métrique) de la chambre:
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Hauteur (métrique) extérieure:
704 mm
784 mm
864 mm
944 mm
1104 mm
1183 mm
1247 mm
1726 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 1 capteurs Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils, prenant en charge et surveillant mutuellement les performances à la même valeur de température
- SingleDISPLAY : régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID et affichages TFT couleur haute résolution
- Paramètres de langue : allemand, anglais, espagnol, français, polonais, tchèque, hongrois
- Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
- Le temps de traitement ne démarre pas tant que la température définie n’est pas atteinte
- Trois valeurs de température sélectionnables au choix
- Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
- Circulation d’air forcée par turbine d’air silencieuse, réglable par incréments de 10 % pour chaque segment individuellement
- Raccord d’évacuation à clapet réducteur
- Logiciel AtmoCONTROL sur clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
- Alarmes visuelles et sonores
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Profondeur (métrique) extérieure | 514 mm |
| Capacité (métrique) | 74 L |
| Profondeur (métrique) de la chambre | 330 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la stérilisation de matériaux médicaux, destruction complète de microorganismes très résistants, application spéciale de dépyrogénisation |
| Hauteur (métrique) extérieure | 944 mm |
| Modèle | SF75 |
| max. (métrique) | 10°C à 250°C |
| Affichage | LED |
| Poids (métrique) | 66 kg |
| Afficher plus |