Learn More
Honeywell™ Chaussures FORCE (i)XTREM S3
Code produit. 15896575
Click to view available options
Dimensions:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 15896575
Marque: Honeywell™ 624620347/7
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les chaussures Honeywell™ FORCE (i)XTREM S3 sont fabriquées en cuir pleine fleur résistant à l’eau.
  • Cuir pleine fleur résistant à l’eau
  • Collier ergonomique et languette rembourrée pour un confort optimisé
  • Gousset pour éviter la pénétration de l’eau et de la poussière
  • Doublure 3D respirante
  • Style Derby pour un meilleur ajustement dans toutes les tailles
  • Embout de sécurité sans métal
  • Insert anti-perforation sans métal
  • Semelle en PU / nitrile injectée
  • (I) contrôle de l’usure NTELLIGENT
  • EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
Couleur Noir
Matériau Cuir
Dimensions 47
Matériau de la semelle Polyuréthane et nitrile
Type d’orteil Sans métal