Learn More
Honeywell™ Chaussures FORCE (i)XTREM S3
Click to view available options
Dimensions:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Cuir pleine fleur résistant à l’eau
- Collier ergonomique et languette rembourrée pour un confort optimisé
- Gousset pour éviter la pénétration de l’eau et de la poussière
- Doublure 3D respirante
- Style Derby pour un meilleur ajustement dans toutes les tailles
- Embout de sécurité sans métal
- Insert anti-perforation sans métal
- Semelle en PU / nitrile injectée
- (I) contrôle de l’usure NTELLIGENT
- EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 43 |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane et nitrile |
| Type d’orteil | Sans métal |