Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Pédale pour la série VisiLED
Tous les produits Schott Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Contrôleur VisiLED MC1500
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La pédale passe rapidement de 1 à 4 pour modifier les conditions d’éclairage mémorisées
- Permet à l’utilisateur de passer rapidement et facilement d’un type d’éclairage à un autre tout en gardant les mains totalement libres sous le microscope
- Pour une utilisation avec le contrôleur VisiLED MC1500
Spécification
Spécification
| Type | Pédale pour commande au pied |
| À utiliser avec (application) | Éclairage de stéréomicroscopie |
| À utiliser avec (équipement) | Contrôleur VisiLED MC1500 |