Learn More
Gilac™ Food Contact Certified Pallet
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
600 x 400 x 120 mm
800 x 1 200 x 120 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Food contact certified plastic pallet.
- Ideal for equipping preparation area cold rooms.
- Load capacity when stationary: 600 kg
- Load capacity in motion: 400 kg
- Storage prohibited on racks: the pads of the pallets are incompatible with the rails of the racks.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Aero Tote Pallet |
| Couleur | Black |
| Certifications/Conformité | Food Contact Certified |
| Dimensions (L x l x H) | 600 x 400 x 120 mm |
| Hauteur (impériale) | 4.7 in. |
| Hauteur (métrique) | 120 mm |
| Longueur (impériale) | 23.6 in. |
| Longueur (métrique) | 600 mm |
| Largeur (impériale) | 15.7 in. |
| Largeur (métrique) | 400 mm |