Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide folique, 97 %, pur Code produit.: 10752485
Thermo Scientific Chemicals Acide folique, 97 %, pur
Code produit. 10752485
250 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10752485
Marque: Thermo Scientific Chemicals 216632500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-30-3
Formule moléculaire C19H19N7O6
Poids moléculaire (g/mol) 441.4
Numéro MDL MFCD00079305
Clé InChI OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonyme folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
CID PubChem 6037
ChEBI CHEBI:27470
Nom IUPAC acide (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-ptéridine-6-yl)méthylamino]benzoyl]amino]pentanedioïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Folic acid
Note relative au nom Pure
Point de fusion 250.0°C
Couleur Jaune à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 g
Merck Index 15, 4248
Conditions de rotation spécifiques + 20.00 (20.00°C c=1,0.1N NaOH)
Rotation spécifique + 20.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.6mg/l (25°C). Other solubilities: soluble to about 1% in boiling water,soluble in diluted acids and alkalis,soluble in hot diluted hcl and h2so4,relatively soluble in acetic acid,phenol,pyridin,of alkali hydroxides and ca
Poids de la formule 441.4
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467473 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number216632500,216630100,216630500
Numéro de lotA0466318 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/10/2024 Catalog Number216632500,216630100,216630500
Numéro de lotA0463393 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number216632500,216630100,216630500
Numéro de lotA0459463 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2024 Catalog Number216632500,216630100,216630500
Numéro de lotA0453797 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number216632500,216630100,216630500
Identifiant produit
  • Folic acid
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Acide folique, 97 %, pur >