Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated with Tyvek™ Side Extension
Sterile cleanroom facemasks feature an tyvek side extension for additional protection. Available with ties or double elastic headband fastening.
Marque: Keystone Cleanroom Products S-1461XLDEL2AD
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Masques faciaux stériles pour salle blanche
- Certificats d’irradiation et de conformité avec chaque envoi
- Les extensions latérales Tyvek™ permettent l’expansion du masque afin d’augmenter la couverture et d’éviter l’exposition indésirable de la peau du visage
Spécification
Masque facial pour salle blanche | |
Bandeau | |
XL | |
12,25 x 4 in | |
Classe 100/ISO 5 | |
Side Extension | |
12,25 in | |
4 in |
Vert | |
SMS | |
Stérile | |
Plissée, S-1461 | |
Oui | |
Oui | |
31 cm | |
10 cm |