Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated
Gamma irradiated cleanroom facemasks eliminate goggles from fogging and mask slippage. Available with ties, headband, or earloop fastening.
Marque: Keystone Cleanroom Products S-1461DEL2AD
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Masques faciaux stériles pour salle blanche
- Certificats d’irradiation et de conformité avec chaque envoi
- Types de fixation : Contours d’oreille, attaches ou bandeau
Spécification
Masque facial pour salle blanche | |
Bandeau | |
L | |
7 x 4 in | |
Classe 100/ISO 5 | |
Oui | |
18 cm | |
4 in |
Vert | |
SMS | |
Stérile | |
Plissée, S-1461 | |
Oui | |
7 in | |
500/Case | |
10 cm |