Learn More
Velp Scientifica™ Incubateur refroidi FOC 120I Connect
Le thermostat réfrigéré de classe A+ garantit une excellente connectivité et des performances élevées dans le contrôle de la température grâce à un système de réglage automatique. Le 120I est doté d’une porte intérieure transparente pour l’observation des échantillons sans risque de fluctuations de température.
Marque: Velp Scientifica™ F10400541
1808.71 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Thermorégulation et stabilité
- Le système de thermorégulation à réglage automatique garantit une homogénéité et une stabilité thermiques optimales (±0,5°C)
- Température d’incubation et plage de travail sélectionnables de 3°C à 50°C.
- Température uniforme grâce à la technologie de ventilation VELP
- Système de refroidissement écologique à efficacité énergétique de classe A+
- Faibles coûts d’exploitation
Fiable et facile à contrôler
- Interface numérique intuitive avec trois touches pour une configuration facile de l’instrument
- Accepte jusqu’à 2 systèmes de respiromètre VELP (2 capteurs DBO système 6 ou 1 capteur DBO système 10)
- Prises internes pour alimenter les appareils
- Surveillance constante conformément aux BPL (bonnes pratiques de laboratoire)
- Durée d’enregistrement réglable (en cas de connexion à VELP Ermes et TempSoft™)
- TempSoft™ (en option) intègre des seuils d’alarme haut/bas
- Étalonnage simple et rapide
- Volume total de 120 litres
Moniteur avec Velp Ermes
- Réduisez les tâches manuelles quotidiennes et les opérations répétitives grâce au contrôle en temps réel de FOC Connect de n’importe où
- Accédez aux journaux des données pour améliorer la reproductibilité et la productivité
- Des notifications et alertes immédiates permettront aux utilisateurs d’être toujours informés de l’état de leur analyse
- Bénéficiez de mises à jour logicielles et d’une assistance ad hoc immédiate, sans avoir besoin de techniciens spécialisés
Contrôle via le logiciel TEMPSoft™
- Contrôlez jusqu’à 10 FOC Connect à la fois
- Configurez les rampes de travail (durées et températures différentes) et le point de consigne souhaité
- Surveillez la température interne avec un graphique dédié
- Exportez les données en plusieurs formats
- Stockez les données d’essai conformément aux BPL (bonnes pratiques de laboratoire)
Spécification
10 kg | |
Blanc | |
109 L | |
Pas d’éclairage | |
Néant | |
3°C à 50°C | |
Transparent (intérieur) | |
2 | |
±0,5°C | |
±0,5°C | |
550 x 540 x 912 mm | |
912 mm | |
21,7 po | |
330 mm | |
36 kg | |
230 V |
Déclaration de conformité CE | |
Non autoclavable | |
Plastique | |
3 | |
UE, Royaume-Uni en option | |
Numérique, 3 chiffres | |
Métal | |
Non | |
±0,5°C | |
25 mois | |
36 po | |
760 mm | |
550 mm | |
79,4 lb | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |