Learn More
Gibco™ Agent antimousse AOF irradié (absence de composants d’origine animale) FoamAway™
Agent antimousse AOF irradié (absence de composants d’origine animale) FoamAway™
Marque: Gibco™ A1036901
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’agent anti-mousse AOF (animal origin-free, exempt de composants d’origine animale) irradié FoamAway™ est un agent anti-mousse prêt à l’emploi conçu pour offrir des performances et une commodité optimales en matière d’élimination de mousse dans votre système de culture cellulaire. Il est prédilué, préstérilisé et conditionné pour se connecter directement à votre bioréacteur sans autre traitement nécessaire.Spécification
Aucun composant d’origine animale | |
Culture cellulaire en suspension | |
Gibco™ | |
Sans rouge de phénol | |
Température ambiante | |
2,5 L |
Conserver à température ambiante.Bien agiter avant utilisation.Ne pas filtrer. | |
Culture cellulaire | |
Agent anti-mousse | |
1 sachet | |
Stérilisation par filtration | |
Liquide |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.